Imprimer
Votre recherche pour: Agitateurs magnétiques multipostes chauffants
6  résultat(s)
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: Safe and compact digital multi-position magnetic hotplate stirrers available with 6 or 15 positions. The MULTI-HS include features such as timer, safe...
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: Digital magnetic hotplate stirrer with four independent positions and CerAlTop™ plate, perfect for thermoregulation with PT100 and VTF connection.
Fournisseur: 2MAG
Description: Les plaques chauffantes d'agitation sont dotées de 6 ou 15 positions d'agitation puissantes. Les unités sont équipées d'un affichage numérique cl...
Référence Produit: (442-1113)
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: Agitateur, Multi-position Magnetic Hotplate Stirrer, Alliage aluminium, AM4, Nbre de positions d'agitation: 4, Capacité de mélange max. H₂O: 4×15 l, Gamme de vitesse: 50 - 1500 min⁻¹, Plaque, Lxl: Ø 150 mm, Surface chauffante: 4× Ø155 mm, Puissance thermique: 2550 W, Gamme de température: 370 °C
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: IKA
Description: Agitateurs magnétiques numériques, à plaque chauffante et multipositions, dotés de 5, 10 ou 15 positions d'agitation, conçus pour un chauffage et...
Référence Produit: (WITGDH.WMH03506)
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Description: Digital multi-position magnetic stirrer ideal for mixing and heating simultaneously. Ideal for heat sensitive procedures in microbiology, biochemistry...
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom