Imprimer
Votre recherche pour: Agitateurs magnétiques multipostes
18  résultat(s)
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: Cet agitateur magnétique est capable d'agiter jusqu'à six béchers d'un diamètre maximal de 85 mm (MULTISTIRRER 6) ou jusqu'à 15 béchers...
Fournisseur: 2MAG
Description: Le boîtier en acier inoxydable scellé hermétiquement est étanche à l'eau, aux germes et aux poussières. Températures de fonctionnement allant jusqu'à ...
Fournisseur: 2MAG
Description: Multi-position magnetic stirrers with hermetically sealed stainless steel housing which is water-, germ- and dust-proof. Suitable for shaking micotitr...
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: The MULTISTIRRER Digital are multi-position magnetic stirrers with a resistant stainless-steel top plate, that remains cold even after several days of...
Fournisseur: 2MAG
Description: Agitateurs magnétiques ultra-plats avec boîtier hermétiquement fermé en acier inoxydable. Températures de fonctionnement jusqu'à 50 °C.
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: Agitateurs magnétiques éclairés à une position unique (AMI) ou quatre positions contrôlées indépendamment (AMI 4). Spécialement conçus pour les t...
Fournisseur: 2MAG
Description: Systèmes d'agitation pour un mélange précautionneux des cultures cellulaires. Adaptés aux flacons de culture avec systèmes d'agitateurs et de billes d...
Fournisseur: IKA
Description: Agitateurs magnétiques numériques compacts avec 5, 10 ou 15 positions d'agitation, conçus pour une agitation synchrone et adaptés à un fonctionne...
Fournisseur: H + P LABORTECHNIK
Description: Ces agitateurs magnétiques multipostes fiables et sécurisés avec réglages de puissance pré-sélectionnables permettent une agitation optimale des diffé...
Référence Produit: (SCIISI-5256)
Fournisseur: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Description: Agitateur, Multi-position Magnetic Stirrer, Genie®, Prise EU, Quadmag Genie®, numérique, Capacité de mélange max. par position H₂O: 2000 ml, Gamme de vitesse: 250 - 1300 min⁻¹
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: H + P LABORTECHNIK
Description: Compact magnetic stirrers with VARIOMAG drive, hermetically sealed in resistant stainless steel housing (except MINI units which are plastic), making ...
Fournisseur: Cole Parmer
Description: Three independent stirring or heating/stirring positions yet only measures L×W: 600×270 mm.
Fournisseur: H + P LABORTECHNIK
Description: Ces agitateurs à une ou plusieurs positions peuvent recevoir 4 récipients maximum. Les modèles Biosystem Direct avec commande directe conviennent aux ...
Référence Produit: (442-3133)
Fournisseur: H + P LABORTECHNIK
Description: L'agitateur multiposition avec commande directe pour 15 récipients maximum est adapté aux applications générales de laboratoire et de criblage de mass...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Description: Carry out solubility studies, digestion, titration and enzymatic studies with Thermo Scientific™ Super-Nuova™ Multi-Position Digital Stirrers. Offerin...
Référence Produit: (SCIISI-3002)
Fournisseur: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Description: The programmable revolutionary 4-position MultiMagStir Genie provides low to high speed stirring and editable memory profiles.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom