Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Critères
    • Produits Stockés chez VWR (240)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Votre recherche pour: "blouses-de-laboratoire"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"53"
Trier par:
Marques :  VWR Collection
Description:   Ces blouses de laboratoire réutilisables pour homme sont 100% coton ou 65% polyester/35% coton. Les deux tissus sont robustes, résistants aux déchirur...
Marques :  VWR Collection
Description:   Les blouses VWR Maximum, SF sont les plus propres et les plus résistantes de toute la gamme. Fabriquées en SPP (polypropylène spunbond) recouvert d'un...
Marques :  VWR Collection
Description:   Ces blouses 100% coton ou 65% polyester/35% coton sont robustes, résistantes aux déchirures et ont une longue durée de vie. Elles sont disponibles ave...
Marques :  VWR Collection
Description:   Ces blouses réutilisables pour femmes et hommes sont composées à 63% de polyester, à 35% de coton et à 2% de carbone, pour une protection antistatique...
Marques :  VWR Collection
Description:   Blouses de laboratoire jetables fabriquées en PP non tissé, avec col en pointe et une poche poitrine. Idéales pour les applications non critiques.
Marques :  VWR Collection
Description:   Cette blouse à usage unique est faite en tissu SPP laminé non tissé.
Marques :  VWR Collection
Description:   Ces blouses sont fabriquées en SPP (polypropylène spunbond) respirant léger et solide, qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans...
Marques :  VWR Collection
Description:   Ces blouses réutilisables respectent les exigences HACCP et conviennent donc au secteur de l'agro-alimentaire. 65% polyester / 35% coton, elles sont d...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 53
  1  2  3  4  5  6  7  Suivant