Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (6)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
Votre recherche pour:
Canules
23  results were found
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/41/18945041.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"23"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Marques :  B. Braun
Description:   Venofix est constitué d'une aiguille de ponction en acier chrome-nickel haute qualité avec biseau précis et revêtement micro-siliconé.
Marques :  B. Braun
Description:   Aiguilles de ponction à mécanisme manuel pour empêcher les blessures et le risque de contamination.
Référence Produit: (BRAU4190050)
Marques :  B. Braun
Description:   Aeration cannula maintains a bacteria-retentive venting of noncollapsing plastic containers.
UOM:  1 * 100 Pce
Marques :  B. Braun
Description:   Canules intraveineuses standard avec site d'injection et cathéter. Cathéter en FEP/PU pour un positionnement peu douloureux et confortable. Site d'inj...
Marques :  B. Braun
Description:   Canule, Surecan®, Jauge: G 24, violet, 25 mm
Marques :  B. Braun
Description:   Canules protectrices Introcan Safety aiguilles d'injection et protection auto-activée contre les blessures liées aux piqûres et infections associées.
Référence Produit: (BRAU4512383)
Marques :  B. Braun
Description:   Aiguille d'anesthésie péridurale avec biseau de type Tuohy.
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Description:   Sterile needles with safety device for blood collection.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 23
  1  2  3  Suivant