Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (2)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Cagoules de laboratoire
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Trier par:
Référence Produit: (113-8202)
Marques :  VWR Collection
Description:   These poypropylene head and face covers are designed to protect users from potential environmental contaminations.
UOM:  1 * 500 Pce
Référence Produit: (113-8560)
Marques :  DuPont
Description:   Cette capuche est en Tyvek®, un tissu en PE haute densité obtenu par le procédé Flash Spinning. Ce matériau est perméable à l'air et à la vapeur d'eau...
UOM:  1 * 100 Pce
Référence Produit: (113-0480)
Marques :  DuPont
Description:   Spécialement conçue pour une utilisation avec les vêtements Tyvek®, cette capuche peut aider à offrir une meilleure protection des parties du corps le...
UOM:  1 * 100 Pce
Référence Produit: (MMMA446)
Marques :  3M
Description:   Cette cagoule est fabriquée à partir du même tissu en PP/PE laminé microporeux que celui qui est utilisé dans la combinaison 3M™ 4510. La cagoule offr...
UOM:  1 * 300 Pce
Marques :  KOLMI-HOPEN
Description:   These hoods are made from 100% pure viscose fabric. Ideal for the operating room.
Référence Produit: (ANSEGR40T-00516-00)
Marques :  ANSELL HEALTH CARE
Description:   This cape hood with visor is made from a multi-layer barrier fabric (external film barrier, non woven inner layer, core high barrier film) that is ren...
UOM:  1 * 20 Pce
Marques :  ANSELL HEALTH CARE
Description:   This Balaclava style cape hood covering part of shoulders is made from an external film barrier layer with two non woven layers underneath. The fabric...
UOM:  1 * 30 Pce
Référence Produit: (ANSEWH25B-00503-00)
Marques :  ANSELL HEALTH CARE
Description:   These hoods are made from a durable microporous PP laminate with a non woven inner layer. The fabric provides an excellent barrier to chemical spray a...
UOM:  1 * 200 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 12
  1  2  Suivant