Imprimer
Votre recherche pour: Lingettes pour salles propres, sèches
106  résultat(s)
SearchResultCount:"106"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lingettes absorbantes, non tissé pour une utilisation dans des salles propres ISO 5 - 6.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Designed for cleaning laminar flow benches, cleanroom surfaces, quartzware and general process equipment. Appropriate for electronics, pharmaceutical,...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces lingettes sont fabriquées en fibre polyester matelassée et tricotée (deux plis) à bords épais et soudés.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lingettes sèches microfibre à bords soudés pour salles propres ISO 3.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Excellentes pour le nettoyage de surfaces rugueuses, abrasives ou irrégulières, mais suffisamment douces pour les surfaces délicates. Adaptées aux ind...
Fournisseur: VWR Collection
Description: These wipes are made from 100% continuous filament, double-ply, ultrasonically-sealed polyester to provide better absorbency. The wipe's size is perfe...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lingettes polyester pour salles propres ISO 4.
Référence Produit: (115-1830)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Tissu d’essuyage polyester double-couche à bords soudés pour salle propre ISO 5.
UOM: 1 * 50 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces lingettes sont conçues pour le nettoyage de surfaces planes ou inégales. 100% polyester, pour des applications dans des zones exigeant une contami...
Fournisseur: VWR Collection
Description: These are 100% continuous-filament, double-knit polyester fabric wipes.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lingettes pour salles propres, sèches, VWR® B'Wipes, B'Wipes, 6000 series, Polyester, blanc, Classe de propreté (salle propre): 1/ISO 3, L×l: 230×230 mm, Empilées, 2×50
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lingettes sèches polyester à bords soudés pour salle propre ISO 3.
Référence Produit: (115-1902)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lingettes sèches polyester à bords soudés pour salles propres ISO 3.
UOM: 1 * 150 Pce
Fournisseur: CONTEC
Description: Cleanroom wipe, dry, Amplitude™ ProZorb®, Polyester/Cellulose, Classe de propreté (salle propre): 100/ISO 5, L×l: 305×305 mm, 100 per bag, 18 bags per case
Fournisseur: CONTEC
Description: Lingettes absorbantes en cellulose/polyester non tissé. Absorption importante malgrè leur poids léger.
Référence Produit: (115-1859)
Fournisseur: CONTEC
Description: Ces lingettes sont fabriquées en mousse de polyuréthane alvéolée (100 pores par pouce). La mousse est réticulée dans un processus sec et non chim...
UOM: 1 * 50 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 106
no targeter for Bottom