Imprimer
Votre recherche pour: Lingettes pour salles propres, présaturées
51  résultat(s)
SearchResultCount:"51"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (115-0034)
Fournisseur: VWR Collection
Description: These non woven wipes, made from 45% polyester and 55% cellulose, are designed for cleaning laminar flow benches, cleanroom surfaces and general proce...
UOM: 1 * 75 Pce
Fournisseur: CONTEC
Description: Meltblown polypropylene wipes presaturated with 70% IPA and 30% DI water.
Fournisseur: CONTEC
Description: Ces lingettes non tissées sont fabriquées en polypropylène traité par fusion-soufflage, pré-imprégnées avec 70% d'isopropanol de qualité semi-conducte...
Référence Produit: (CONTSSWC16HP)
Fournisseur: CONTEC
Description: Contec HydroPure is a blend of 6% hydrogen peroxide and purified water. Contec HydroPure is BPR authorised at EU level and efficacious against bacter...
UOM: 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: CONTEC
Description: SATWIPES® Sigma™ consists of a perforated roll of saturated wipes which are dispensed through a center-pull canister. The wipes are made of 55% cellul...
Référence Produit: (115-2782)
Fournisseur: CONTEC
Description: These PROSAT® Sterile™ Theta™ wipes are manufactured from a lightweight hydroentangled cellulose/polyester and saturated with a solution of 70% USP gr...
UOM: 1 * 1.400 Pce
Fournisseur: CONTEC
Description: These heat seal wipes are made from filament polyester that is laser cut to bond the fibres at the edges of the wipes. This creates a very clean, non ...
promo
Référence Produit: (115-2774)
Fournisseur: CONTEC
Description: Cellulose/polyester nonwoven wipes presaturated with 70% IPA and 30% DI water.
UOM: 1 * 1.152 Pce
Fournisseur: CONTEC
Description: Hydroentangled split microfibre wipes pre-saturated with 70% IPA and 30% DI water.
Référence Produit: (115-1869)
Fournisseur: CONTEC
Description: Ces lingettes sont composées de fils de polyester coupés au laser liant les fibres afin que les bords ne s'effilochent pas. Cela crée des bords nets e...
UOM: 1 * 800 Pce
Référence Produit: (CONTSWC10004)
Fournisseur: CONTEC
Description: Presaturated wipes can offer many benefits over bottled alcohol and dry wipes for cleanroom use. Contec’s sterile SATWIPES Theta with 70% denatured et...
UOM: 1 * 800 Pce
Référence Produit: (115-2781)
Fournisseur: CONTEC
Description: Cellulose/polyester nonwoven wipes presaturated with 70% IPA and 30% DI water
UOM: 1 * 1.200 Pce
Fournisseur: CONTEC
Description: Ces lingettes à faible taux d'endotoxines sont fabriquées à partir de polyester 100% tricoté et pré-imprégné d'un mélange de 70% d'isopropanol (qualit...
Fournisseur: CONTEC
Description: Presaturated with 70% USP grade IPA and 30% DI water.
Fournisseur: CONTEC
Description: Lingettes en polyester tricotées et présaturées en Polynit Heatseal avec 70% d'isopropanol et 30% d'eau désionisée pour salles propres, la préparation...
promo
Fournisseur: CONTEC
Description: Recycled 100% knitted polyester cleanroom wipes, providing a sustainability story in a single-use world.
New Product
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 51
no targeter for Bottom