Imprimer
Votre recherche pour: Lingettes pour salles propres, stériles
24  résultat(s)
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (115-0033)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces lingettes pour salles propres sont fabriquées à partir de cellulose et de polyester.
UOM: 1 * 100 Pce
Référence Produit: (115-1724)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lingettes 100% en polyester à double tissage et à bords nets, lavées en salles propres de classe ISO 4, afin de minimiser la contamination par des par...
UOM: 1 * 300 Pce
Fournisseur: CONTEC
Description: En polyester tricoté deux plis pour une meilleure résistance physique une capacité d'absorption accru par rapport au papier d'essuyage simple pli.
Fournisseur: CONTEC
Description: Lingettes en tricot texturé indémaiilable 100% polyester, avec pourtour scellé au laser.
Fournisseur: CONTEC
Description: Mélange polyester/cellulose enchevêtrés non tissés. Idéales pour essuyer les produits avant leur entrée en salle propre.
Fournisseur: CONTEC
Description: These non pyrogenic LE wipes are the first sterile non woven wiping products designed for the pharmaceutical, medical device and biotech industries. M...
Référence Produit: (115-0439)
Fournisseur: CONTEC
Description: 100% no-run interlock knit polyester wipes with sealed edges and increased sorbency.
UOM: 1 * 100 Pce
Fournisseur: CONTEC
Description: These wipes are manufactured from high quality 100% knitted polyester fabric with sealed edges. The polyester fabric offers the widest range of solven...
Fournisseur: Texwipe
Description: SterileWipe™ LP 10 is a 100% continuous-filament polyester wipe with thermally sealed borders that have been designed to control particle and fiber co...
Fournisseur: Texwipe
Description: Ces lingettes épaisses, pli unique, en polyester à rebord soudé offrent la même capacité d'absorption qu'une lingette deux plis. Elles sont adaptées à...
Référence Produit: (TEXWTX3410)
Fournisseur: Texwipe
Description: Ce produit d'essuyage fabriqué à partir d'un mélange non tissé composé de 55% de cellulose et 45% de polyester est une excellente lingette stérile à u...
UOM: 1 * 1.500 Pce
Fournisseur: Texwipe
Description: Les lingettes SterileWipe™ LP sont appropriées à l'utilisation dans les environnements aseptiques des industries pharmaceutiques, des fabricants d'ap...
Fournisseur: Texwipe
Description: Sterile TexTra™ est une lingette épaisse et large, pli unique, constituée intégralement de polyester à filaments continus en tricotage double et dotée...
Fournisseur: Texwipe
Description: Les lingettes Vertex® sont les lingettes pour salles propres, les plus uniformes, avec une qualité rigoureusement testée.
Fournisseur: Texwipe
Description: Revolve™ sustainable wipes are made for the cleanroom industry and are composed of 100% upcycled polyester material with a sealed edge, processed on T...
Sustainable Materials
Waste Reducing
Fournisseur: Texwipe
Description: Les lingettes SterileWipeTM HS II en mélange cellulose/polyester non tissé offrent à la fois une excellente capacité d'absorption et une d...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom