Imprimer
Votre recherche pour: Dessiccateurs en plastique
15  résultat(s)
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Couvercle en PC transparent et base en PP bleu avec ou sans robinet en PTFE. Compatible avec les tuyaux à vide de 6,4 mm (¼") de diam. int. et pe...
Référence Produit: (467-0021)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Parfait pour le séchage et les processus de séchage. Couvercle en PC transparent et robuste avec rebord encastré. Base en PP bleu résistant.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (467-3120)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: En PC transparent, incassable et léger. Adapté pour les applications sous vide ou non. Large base pour une stabilité accrue. Compatible avec les tuyau...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: Desiccators with white PP base and clear PC domed lid with large ribbed knob. Desiccant can be placed on or under the PP plate.
Fournisseur: Brand
Description: Dessiccateurs avec couvercle en polycarbonate, base en PP et plateau de dessiccation. Bouchon de ventilation avec vanne anti-retour dans le couvercle....
Fournisseur: KARTELL
Description: Couvercle en polycarbonate transparent avec base en polypropylène. Le bouchon spécialement rainuré assure une très lente réadmission d'air afin d'évit...
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: Dégazez rapidement et facilement les liquides en laboratoire ou en classe avec ce petit dessiccateur à vide en plastique. Ces unités solides et incass...
Référence Produit: (467-2245)
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: Desiccators with top made of clear polycarbonate, for easy viewing of contents, and white polypropylene bottom. The small size of this desiccator allo...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: These compact, high-quality vacuum desiccators in clear or amber (UV blocking) polycarbonate maintain a vacuum and stay gas-tight allowing reliable dr...
Référence Produit: (BELAF420290000)
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: This domed desiccator provides a spacious interior for large, moisture sensitive materials. Laboratory grade polycarbonate provides a clear, unobstruc...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (VITL326294)
Fournisseur: VITLAB
Description: Ideal dessicators for use in educational laboratories.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (BELAF420290001)
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: Clear polycarbonate desiccator with large storage space, portable and easy to use. Two gas ports accept tubing (inner Ø 6,35 mm) and have easy turning...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: SciLabware
Description: Transparent polycarbonate lid and base.
Référence Produit: (BELAF420430000)
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: Ideal for vacuum drying, degassing and teaching demonstrations, this vacuum chamber can withstand a full vacuum at room temperature.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Les systèmes avec chambre à vide comportent un récipient transparent et une plaque de vide étanche en néoprène avec un adaptateur pour tuyaux qui s'ad...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom