Imprimer
Votre recherche pour: Lingettes en papier
53  résultat(s)
SearchResultCount:"53"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces lingettes en tissu hydro-lié, à base de 55% de cellulose et 45% de polyester, sont extrêmement solides, même lorsqu'elles sont humides.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces lingettes grillagées en tissu hydro-lié, à base de 51% de cellulose et 49% de polyester, sont légèrement abrasives sur une face, et douces sur l'a...
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces lingettes tissées en 55% de cellulose et 45% de polyester sont extrêmement résistantes, même lorsqu'elles sont humides.
Référence Produit: (115-2417)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces lingettes très douces, fabriquées en tissé hydrolié, composé de 60% de viscose et de 40% de polyester, sont idéales pour les surfaces sensibles et...
UOM: 1 * 500 Pce
Référence Produit: (115-2418)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces lingettes thermosoudées en 100% de PP présentent une très haute capacité d'absorption.
UOM: 1 * 1 ROU
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: Ces lingettes à usage unique en AIRFLEX* deux plis sont idéales pour le nettoyage en général et les tâches d'essuyage moyen comme le polissage du verr...
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: Les lingettes WYPALL* L40 absorbent facilement fuites et éclaboussures. Elles sont ainsi idéales pour la maintenance et le nettoyage industriels de ro...
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: Lingettes en papier jetables, parfaites pour absorber de grandes quantités de liquide Elles sont également idéales pour le nettoyage des pièces et des...
Référence Produit: (115-2527)
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: Le rouleau à dévidage central WypAll® L10 est un rouleau bleu conçu pour le nettoyage hygiénique à usage léger et destiné aux environnements de vente ...
UOM: 1 * 6 ROU
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: These single use wipes made from three ply AIRFLEX* material are ideal for superior cleaning and heavy duty wiping tasks such as soaking up industrial...
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: Ces lingettes à usage unique en AIRFLEX* simple épaisseur sont prévues pour le nettoyage en général et les tâches d'essuyage moyen comme le polissage ...
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: Fabriqué dans le matériau AIRFLEX* d'une seule épaisseur, ce papier permet d'essuyer les salissures légères et les petites quantités de liquides.
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: Rouleau à dévidage central WypAll® L10, conçu pour l'essuyage hygiénique à usage léger et parfait pour des tâches telles que le nettoyage des surfaces...
Fournisseur: PGI NONWOVEN
Description: These semi-reusable wipes are perfectly suited for precision cleaning and critical wiping tasks across a range of industries. Thanks to their composit...
Référence Produit: (KIMB72773)
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: WypAll® wiping paper products are designed for the specific environments where they will be used, to deliver on your wiping task, every time.
UOM: 1 * 6 ROU
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: Grâce au matériau HYDROKNIT*, le chiffon WYPALL* X50 procure une absorption rapide, une résistance au déchirement et d'excellentes performances.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 53
no targeter for Bottom