Imprimer
Votre recherche pour: Lingettes en papier pour tâches délicates
14  résultat(s)
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Papier absorbant, adapté au nettoyage et au séchage des récipients en verre, des tubes, des plaques microscopiques, des bouteilles, etc.
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: Ces lingettes haute qualité 100% pure fibre sont conçues pour l'essuyage de précision telles que le nettoyage de verrerie, d'équipements et de surface...
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: Ces essuyeurs performants KIMTECH* sont fabriqués en tissu HYDROKNIT*. Conçus pour les applications critiques impliquant des solvants, encres et peint...
Référence Produit: (KIMB7432)
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: Kleenex® Wipes are ideal in busy healthcare environments. Available in a handy, portable POP-UP box, these wipes are soft, yet strong and can be used ...
UOM: 1 * 80 Pce
Référence Produit: (KIMB21905-026)
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: These light-duty wipes can handle a variety of delicate tasks and easily wipe up liquid and dust.
UOM: 1 * 17.160 Pce
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: Les chiffons KIMTECH PREP* sont des produits non tissés dédiés polissage à sec du verre ou autres matériaux. Ils sont également adaptés aux applicatio...
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: Uniformément renforcées, ces serviettes sont utilisables pour des applications diverses, dans des milieux peu ou très sales.
Référence Produit: (PGIN74236)
Fournisseur: PGI NONWOVEN
Description: These wipes are specially designed to swiftly and cleanly remove contaminants prior to painting. This I-Tack range contains a water-based tackifier an...
UOM: 1 * 400 Pce
Référence Produit: (115-0370)
Fournisseur: CONTEC
Description: Sontara AC is a white non woven creped wipe made with 55% special cellulose and 45% polyester.
UOM: 1 * 250 Pce
Référence Produit: (CONTMP1213BG)
Fournisseur: CONTEC
Description: These wipes made from creped spunlaced polyester/cellulose fabric offer outstanding strength and sorbency. Ideal for the removal of thick liquids, gre...
UOM: 1 * 900 Pce
Référence Produit: (115-1556)
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: Ces lingettes douces et souples possèdent une structure non tissée ouverte pour éliminer l'excès de produit d'étanchéité avant de réaliser une peintur...
UOM: 1 * 500 Pce
Fournisseur: PRAT DUMAS
Description: Le papier Joseph est destiné à des applications de nettoyage minutieux. Qualité supérieure pour essuyage ou emballage d’objets délicats.
Référence Produit: (SCAA190578)
Fournisseur: Essity
Description: This extremely low lint cloth with anti-static properties is ideal for use with solvents when cleaning smooth surfaces. Made from 100% PP.
UOM: 1 * 400 Pce
Référence Produit: (ROTHX213.1)
Fournisseur: Roth Carl
Description: These tissues are made of 100 % pure pulp. They are excellent for wiping smaller amounts of liquid and for cleaning pipettes and slides.
UOM: 1 * 100 Pce
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom