Imprimer
Votre recherche pour: Lingettes présaturées
16  résultat(s)
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (115-2422)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lingettes exfoliantes en PP avec bande en PE pré-mouillées avec une solution de nettoyage pour mains très sales.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (115-0128)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces lingettes non tissées sont constituées à 100 % de polypropylène et sont légèrement humidifiées avec un mélange pur à 70 % d'alcool isopropylique e...
UOM: 1 * 100 Pce
Référence Produit: (115-1997)
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: Ce système d'essuyage mouillé rechargeable WETTASK™ représente l'alternative idéale à l'aérosol ou au seau ouvert utilisé avec un chiffon, et s'avéran...
UOM: 1 * 6 ROU
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: En PP texturé imprégné, les lingettes de nettoyage sans eau WYPALL* sont conçues et formulées pour le nettoyage intensif efficace des outils et des ma...
Référence Produit: (111-1952)
Fournisseur: 3M
Description: Les 105 lingettes nettoyantes faciales consistent en des lingettes emballées individuellement, pour le nettoyage et le rafraîchissement de la mem...
UOM: 1 * 40 Pce
Fournisseur: Texwipe
Description: PolySat® is constructed from a 100% melt-blown polypropylene substrate that is pre-wetted with 70% isopropyl alcohol and packaged in a resealable Flex...
Référence Produit: (PRTWIW10WHR)
Fournisseur: Portwest
Description: Ces lingettes humides en PP éliminent la peinture, l'huile, la graisse et la saleté. Pour une utilisation sur les mains, les outils et les surfaces.
UOM: 1 * 150 Pce
Référence Produit: (115-1473)
Fournisseur: Deb-STOKO
Description: Ces lingettes en polypropylène sont imprégnées d'une solution pour le pré-nettoyage et le nettoyage rapide après contact avec des substances hautement...
UOM: 1 * 4 Pce
Référence Produit: (115-2569)
Fournisseur: Texwipe
Description: IPA Wipers are saturated with isopropyl alcohol and are ideal for most general cleaning applications.
UOM: 1 * 500 Pce
Fournisseur: Deb-STOKO
Description: Lingettes résistantes extra-larges imprégnées d'une formule liquide à base de solvant doux (type ester) pour un nettoyage très efficace des peintures,...
Référence Produit: (129-0248)
Fournisseur: MICRONOVA
Description: Les lingettes SilSat résolvent le problème de l'utilisation d'un lubrifiant dans une application contrôlée en offrant un silicone de qualité élevée su...
UOM: 1 * 192 Pce
Fournisseur: ESSENTRA POROUS TECHNOLOGIES
Description: Ces lingettes lourdes en polyester/cellulose sont pré-imprégnées avec 96% d'IPA et 4% d'eau désionisée. Elles sont idéales pour les applications génér...
Référence Produit: (DMDA2446655Y6)
Fournisseur: Laboratoires Anios
Description: Wipes for the treatment of surfaces and medical devices.
UOM: 1 * 6 Pce
Référence Produit: (EPTA6-LS7030-PC-24)
Fournisseur: ESSENTRA POROUS TECHNOLOGIES
Description: Ces lingettes en polyester/cellulose sont pré-imprégnées avec 70% d'IPA et 30% d'eau désionisée. Elles sont idéales pour les applications générales et...
UOM: 1 * 27 sac
Référence Produit: (EPTA6-LS964-685)
Fournisseur: ESSENTRA POROUS TECHNOLOGIES
Description: Ces lingettes en polyester/cellulose sont pré-imprégnées avec 96% d'IPA et 4% d'eau désionisée. Elles sont idéales pour les applications générales et ...
UOM: 1 * 1.200 Pce
Fournisseur: Essity
Description: Pre-moistened wipes made from a viscose and polyester mix. The single ply wipes are tough on grease and dirt but gentle enough on skin to use several ...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom