Imprimer
Votre recherche pour: Lingettes désinfectantes
12  résultat(s)
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
Description: Multi-purpose sanitising wipes are effective for use on surfaces (PT2) and are also safe for regular use on hands (PT1). Can also be used on food cont...
Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
Description: Wipes impregnated with a cleaning and degreasing solution for hands, objects, tools, equipment and surface.
Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
Description: Lingettes à action et séchage rapides avec un large spectre d'activité bactéricide, fongicide, mycobactéricide et virucide pour une utilisation sur de...
Référence Produit: (115-2997)
Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
Description: Create a positive and lasting impression by providing PURELL® antimicrobial wipes plus, which offer excellent efficacy against bacteria and yeast, and...
UOM: 1 * 1.200 Pce
Référence Produit: (BRND44870_U)
Fournisseur: Brand
Description: Lingettes sèches en polyester à imprégner avec des détergents universels ou de désinfection. Ces lingettes désinfectantes non pelucheuses et résistant...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (DIVY100941885)
Fournisseur: Diversey
Description: Oxivir® Sporicide wipes are a one-step disinfectant cleaner effective against Clostridioides difficile and Bacillus subtilis.
UOM: 1 * 12 Pce
Référence Produit: (148-0147)
Fournisseur: BODE CHEMIE GMBH
Description: Bacillol® Tissues are fragrance and aldehyde-free rapid disinfectant wipes for the convenient disinfection of alcohol resistant surfaces, such as work...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (DMDA2772422FS)
Fournisseur: Laboratoires Anios
Description: Lingette à usage unique. S'utilise sur des surfaces ou du matériel préalablement nettoyés. Indication: Désinfection des surfaces et matériels pouvant ...
UOM: 1 * 18 Pce
Référence Produit: (115-2157)
Fournisseur: BODE CHEMIE GMBH
Description: Bacillol® AF Tissues are pre-soaked, ready to use disinfectant wipes made from high quality, tear resistant and absorbent PET fleece. The aldehyde-, c...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (BODE976690_U)
Fournisseur: BODE CHEMIE GMBH
Description: Ces lingettes molletonnées à usage universel s'utilisent avec tous les désinfectants de surface liquides BODE.
UOM: 1 * 6 Pce
Référence Produit: (115-0709)
Fournisseur: Synergy Health
Description: Ces essuyeurs non tissés permettent la désinfection de surfaces cliniques dures. Ils doivent être stockées à l'abri de la chaleur, en évitant toute ex...
UOM: 1 * 200 Pce
Référence Produit: (MERZ45074)
Fournisseur: MERZ HYGIENE GMBH
Description: These 100% polyester dry fleece wipes have been designed for use with surface disinfection compounds that are available separately. They are suitable ...
UOM: 1 * 1 Pce
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom