Imprimer
Votre recherche pour: Essuie-mains en papier
21  résultat(s)
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: Essuie-mains jetables en AIRFLEX* (matériau épais semblable au textile).
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: These 2-ply folded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric (100% recycled fibres).
Référence Produit: (KIMB5856)
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: Essuie-mains jetables en AIRFLEX*, matériau volumineux semblable au textile
UOM: 1 * 1.760 Pce
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: These hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric. In combination with the SLIMROLL* dispenser they are ideal for use in high f...
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: These 1-ply interfolded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric and supplied in cost-saving ‘compressed’ packs (with 18% mo...
Référence Produit: (KIMB6617)
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: Designed to help you support washroom hygiene standards in high frequency environments without compromising on quality and value.
UOM: 1 * 5.100 Pce
Référence Produit: (KIMB6781)
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: Kleenex® Ultra™ Slimroll™ is the most gentle rolled hand towel perfect for elevated care in premium washrooms. Slimroll™ hand towel pairs with our com...
UOM: 1 * 6 ROU
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: Disposable hand towels made from AIRFLEX*, a voluminous, textile-like fabric, 2 or 3 ply.
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: These 1-ply interfolded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric, safe for food use and supplied in cost-saving ‘compressed’...
Référence Produit: (KIMB6692)
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: These blue hand towel make practical choices without compromising on quality, value and uncompromised clean, every single time.
UOM: 1 * 6 ROU
Référence Produit: (115-2168)
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: Ces essuie-mains à deux plis sont fabriqués à partir d'un tissu AIRFLEX* résistant et très absorbant.
UOM: 1 * 190 Pce
Référence Produit: (KIMB6687)
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: These blue hand towel make practical choices without compromising on quality, value and uncompromised clean, every single time.
UOM: 1 * 6 ROU
Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Description: Essuie-mains à usage unique en cellulose. Un, deux ou trois plis.
Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Description: Essuie-mains en coton.
Référence Produit: (ZVGA15402-05)
Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Description: These skin-friendly paper towels are ideal for use in office environments, educational facilities and workshops. The highly absorbent towels dry hands...
UOM: 1 * 5.000 Pce
Référence Produit: (115-2729)
Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Description: Lingettes nettoyantes pour les mains disponibles en deux couleurs.
UOM: 1 * 3.200 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom