Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (14)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Agitateurs à tige électroniques
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Référence Produit: (441-0017)
Marques :  VWR Collection
Description:   Cet agitateur à tige électronique est économique et silencieux. Il convient aux applications simples de mélange en laboratoire, telles que le traiteme...
UOM:  1 * 1 Pce
Fin de stock
Marques :  VWR Collection
Description:   Agitateurs de laboratoire pour des mélanges simples, jusqu'à 25 l (VOS 40 digital), ou pour des agitations intensives, jusqu'à 40 l (VO...
Marques :  IKA LTD
Description:   Agitateurs de laboratoire conçus pour les tâches d'agitation simples impliquant des volumes pouvant atteindre 15 ou 25 l (EUROSTAR 20 digita...
Marques :  IKA
Description:   Agitateurs puissants de laboratoire conçus pour des volumes pouvant atteindre 40 ou 100 l (H₂O). La vitesse est réglée automatiquement grâce à la...
Marques :  IKA
Description:   Agitateurs de laboratoire extrêmement puissants conçus pour les applications hautement visqueuses et les tâches d'agitation intensives pouvant atteind...
Marques :  IKA
Description:   This overhead stirrer is ideal for special applications. Combining high performance with excellence, the units require minimum space.
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  VELP SCIENTIFIC
Description:   Gamme d'agitateurs à tige avec réglage électronique, équipés de systèmes de sécurité avancés.
Marques :  HEIDOLPH
Description:   Agitateurs électroniques puissants dotés d'une fonction de démarrage en douceur qui empêche les éclaboussures de milieux. La vitesse augmente lentemen...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 11
  1  2  Suivant 
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS