Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
electroporateurs
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/90/18945190.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Trier par:
Marques :  Harvard Apparatus
Description:   L'ECM® 399 est un électroporateur à ondes à décroissance exponentielle spécialement conçu (en mode « High Voltage ») pour assurer la pu...
Marques :  Harvard Apparatus
Description:   L'introduction efficace de vaccins à ADN représente un moyen sûr et performant de stimuler une réaction immunitaire qui reconnaît et élimine les moléc...
Marques :  Harvard Apparatus
Description:   Le système Gemini SC² est essentiel pour les chercheurs procédant à l'électroporation des cellules en suspension. Dans une configuration simple, ...
UOM:  1 * 1 Pce
Fin de stock
Marques :  Harvard Apparatus
Description:   Le système HT (High Throughput - haut rendement) 25 ou 96 puits est conçu pour un traitement rapide de plusieurs échantillons. Les applicati...
Marques :  Harvard Apparatus
Description:   Le système de contrôle Enhancer 3000 permet la capture automatique et l'affichage des paramètres d'électroporation. En y ajoutant le module de communi...
Référence Produit: (732-1503)
Marques :  Harvard Apparatus
Description:   Le système AgilePulse MAX™ est une solution d'électroporation de pointe pour la transfection rapide et efficace de 2 à 20 ml de suspens...
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  EPPENDORF
Description:   Le Multiporator® est conçu pour l'électroporation de cellules eucaryotes. Le domaine d'application englobe la transfection de lignées cellulaires anim...
Référence Produit: (EPPE4309000.019)
Marques :  EPPENDORF
Description:   The Eppendorf Eporator® is a compact instrument designed for fast and controlled electroporation of bacteria, yeasts and other microorganisms. The ins...
UOM:  1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 8