Imprimer
Votre recherche pour: Bains-marie
36  résultat(s)
SearchResultCount:"36"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: En acier inoxydable ou en polycarbonate. Idéal pour une utilisation avec les thermostats à immersion VWR®. Pour une utilisation où la durabilité ...
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Bains-marie non agités avec boîtier en acier inoxydable (intérieur) à double paroi et en tôle d’acier revêtue (extérieur). Tous les bains, à l’excepti...
Fournisseur: JULABO GmbH
Description: Grâce à la grande qualité de leurs matériaux et composants, les bains-marie en acier inoxydable PURA sont fonctionnels, et fiables pour les opérations...
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Description: Gamme de bains-marie numériques sans agitation, avec un choix de modèles de 5 à 26 litres. Toutes les unités sont équipées de réservoirs en acier...
Fournisseur: JULABO GmbH
Description: Bain-marie, CORIO™, B13, Acier inoxydable, Capacité: 9 - 13 L, Plage de température: ≤150 °C, Bain l×p×h: 300×320×150 mm, l×p×h: 370×400×200 mm
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Description: Gamme complète de bains-marie numériques performants comprenant 8 modèles de 2 à 34 litres, dont un modèle à double cuve de 5 et 12 litres avec régula...
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Description: Cuves premium fabriquées à partir d'acier inoxydable résistant à la corrosion pour une durabilité dans des environnements critiques. Disponibles en ci...
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Description: Plage numérique de bains-marie sans agitation, avec choix de modèles de 5 à 18 litres. Toutes les unités sont équipées de réservoirs en acier ino...
Fournisseur: JULABO GmbH
Description: Bain-marie, CORIO™, BT19, Capacité: 14 - 19 L, Plage de température: ≤100 °C, Bain l×p×h: 300×350×150 mm
Référence Produit: (442-0814)
Fournisseur: 2MAG
Description: Stainless steel mixBATH, durable, robust, is suitable for MIXdrive 6/15/60 as well as MIXdrive 1/1 eco/1 XS, fitting for immersion thermostats (heatin...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (JULA9461701)
Fournisseur: JULABO GmbH
Description: Open bath circulator with high quality bath tanks made of transparent plastic or stainless steel.
UOM: 1 * 1 Pce
New Product
Référence Produit: (IKAA20016334)
Fournisseur: IKA
Description: Compact and ergonomic heating safety bath for all tempering media.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: LAUDA
Description: Bain-marie, PC, Capacité: 20 L, Plage de température: ≤100 °C, Bain l×p×h: 322×506×208 mm
Référence Produit: (IKAA20016337)
Fournisseur: IKA
Description: HB Eco is a compact and ergonomic heating bath.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: IKA
Description: Bain-marie, IB R 9 eco, PC, Capacité: 9 L, Plage de température: ≤100 °C, Bain l×p×h: 307×239×151 mm, l×p×h: 356×287×167 mm
Fournisseur: LAUDA
Description: Bain marie à manipulaltion simple. Gamme de température de travail: 25 à 100 °C.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 36
no targeter for Bottom