Imprimer
Votre recherche pour: Transilluminateurs UV
10  résultat(s)
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Tous les transilluminateurs VWR® coulissent pour un accès facile et offrent un éclairage uniforme. Ceux destinés à une utilisation avec le système ima...
Référence Produit: (730-1488)
Fournisseur: VWR Collection
Description: The VWR® benchtop transilluminator for stand alone imaging systems is designed for ease of use.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Syngene (a division of the Synoptics group)
Description: Transilluminateur, Syngene, GX-2530S-E, Longueur d'onde: 254, Taille de filtration: 250×230 mm
Référence Produit: (733-2310)
Fournisseur: Syngene (a division of the Synoptics group)
Description: Transilluminateur, Syngene, GE-2020M-E, Longueur d'onde: 302, Taille de filtration: 200×200 mm
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description: Les transilluminateurs UV haute performance, équipés de quatre lampes de 25 W, assurent une illumination UV uniforme et intense de 100 W pou...
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description: Tous les transilluminateurs de paillasse sont compacts, légers et constituent une alternative économique aux transilluminateurs de la série haute perf...
Référence Produit: (UVPA38-0325-01)
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description: Transilluminateur
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Vilber Lourmat
Description: Transilluminateur, Longueur d'onde: 312/365 nm, Taille de filtration: 210×260 mm
Fournisseur: Vilber Lourmat
Description: Ce transilluminateur UV est un modèle polyvalent qui permet de nombreuses applications, notamment la documentation sur gels et le découpage de bandes.
Fournisseur: Vilber Lourmat
Description: Les transilluminateurs UV permettent de sélectionner l'intensité de la lumière émise en fonction de son application: visualisation de gel ou excision ...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom