Imprimer
Votre recherche pour: Lubrifiants
39  résultat(s)
SearchResultCount:"39"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (1.07746.0100)
Fournisseur: Merck
Description: Grease, silicone, density: 1 g/cm3 (20 °C), flash point >300 °C
UOM: 1 * 100 g
Référence Produit: (9930.5000)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: VWR® TECHNICAL Vacuum oil for pump
UOM: 1 * 5 L
Référence Produit: (6674.0050)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: VWR® Chemicals silicone grease is a valve lubricant and sealant, often times used as a vacuum grease. It has good resistance to most chemicals, a wide...
UOM: 1 * 50 g
Référence Produit: (44224.KT)
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: High-vacuum grease is used as an anti-seize grease in ground glass joints and to lubricate synthetic and silicone rubber gaskets. Also used to lubrica...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: IKA
Description: These certified standard silicone oils can be used to check the measurement accuracy of ROTAVISC.
Référence Produit: (BRDY834194)
Fournisseur: Brady
Description: Non-greasing maintenance spray for lock cylinders, office machines, tools, car locks.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (APOSPC32832-1PK)
Fournisseur: Apollo Scientific
Description: Silica thickened inert grease.
UOM: 1 * 1 Un.
Référence Produit: (HETT4051)
Fournisseur: Hettich
Description: Lubricating grease for rotor trunnions
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (ACRO386110010)
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Synthetic grease for joints.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: M & I MATERIALS LTD
Description: These Apiezon greases are hydrocarbon based, silicone-free and highly resistant to creep, the undesirable phenomenon associated with silicone-based pr...
Référence Produit: (APPC211757.1211)
Fournisseur: PanReac AppliChem
Description: It is a purified mixture of semisolid saturated hydrocarbons having the general formula CnH2n+2 and is obtained from petroleum.
UOM: 1 * 1.000 g
Fournisseur: Welch by Gardner Denver
Description: Vacuum pump parafin oils, 10 l, 10⁻⁸ vapour pressure mbar, viscosity at 40 °C cSt 94, Flash point °C 260, density at 15 °C 0,896, LABOVAC 12S
Fournisseur: VACUUBRAND GMBH + CO
Description: Huile pour pompe rotative à palettes, B
L'huile pour pompe rotative à palettes B présente d'excellentes caractéristiques de viscosité et u...
Référence Produit: (24492.136)
Fournisseur: M & I MATERIALS LTD
Description: Apiezon N Grease exhibits extremely low vapour pressures at ambient temperatures, 6×10-10 torr at 20 °C, which are further improved by redu...
UOM: 1 * 25 g
Référence Produit: (ILMV8995G-15)
Fournisseur: Welch by Gardner Denver
Description: This double distilled synthetic hydrocarbon oil designed for excellent resistance when pumping corrosive gases or vapors. A synthetic base stock that ...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Welch by Gardner Denver
Description: A specially fractionated oil for DuoSeal® belt-driven pumps is designed to ensure the highest vacuum performance. The oil is tested to high vacuum lev...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 39
no targeter for Bottom