Imprimer
Votre recherche pour: Aiguilles et inoculateurs
38  résultat(s)
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PS stérile. Ces inoculateurs assurent une humidification uniforme et un transfert de liquide complet. Disponibles sous forme rigide ou souple avec ...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Inoculating loops and needles are devices used for inoculation, serial dilution, sterile sampling, transfer, and microbiological sample spreading.
New Product
Référence Produit: (612-2496)
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PS, stériles. Anses d'inoculation étalonnées à usage unique fabriquées à partir de plastique souple ou rigide. Idéales pour les différentes applica...
UOM: 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PS, stériles. Aiguilles d'inoculation en plastique à usage unique.
Référence Produit: (612-9360)
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PS, stériles.
UOM: 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: RSG
Description: Ces anses NiCr 8020 sont disponibles dans toute une gamme de tailles et de longueurs avec un diamètre interne de 1,5, 2,5 ou 4 mm. Elles sont rés...
Fournisseur: COPAN
Description: Une gamme d'anses de fil en nickel-chrome fixées à des poignées en aluminium isolées légères. Les anses Combo ne sont pas calibrées et sont disponible...
Fournisseur: 3M Food Safety
Description: This 3M™ Petrifilm™ Spreader is an easy-to-use tool designed to quickly and evenly distribute inoculum within the 3M™ Petrifilm™ Plate.
Fournisseur: COPAN
Description: Ces boucles de fil métallique nickel-chrome sont disponibles non calibrées dans une gamme de tailles avec des diamètres internes (Ø) de 2, 3, 4 ou 5 m...
Fournisseur: COPAN
Description: Inoculating loop, 10 µl, Stérile
Fournisseur: ANICRIN S.R.L.
Description: Inoculating loop, bleu, 10 µl
Fournisseur: BOCHEM
Description: En acier inoxydable 18/10. Longuer 100 mm.
Fournisseur: Corning
Description: These polystyrene inoculating loops are highly ergonomic and are color coded for easy identification.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: En PS, stériles. A usage unique, inoculation sans problème avec surface lisse
Fournisseur: Simport Scientific
Description: PS, sterile. Loops and needles are smooth and flexible to facilitate uniform streaking without damaging the gel surface.
Fournisseur: Brand
Description: PS, stérilisées aux rayons gamma, à usage unique. Pour l'inoculation de milieux nutritifs. Disponible avec boucle à une extrémité et aiguille à l'autr...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom