Imprimer
Votre recherche pour: Pots à usage général
83  résultat(s)
SearchResultCount:"83"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PTFE, parois épaisses.
Référence Produit: (VWRL080211)
Fournisseur: LAB3 OWN PRODUCTION
Description: These jars are made of glass with PP cap.
UOM: 1 * 40 Pce
Fournisseur: RIXIUS
Description: Flacon, Verre, avec filetage quart de tour, Capacité: 200 ml, Hauteur: 76,2 mm, Ø ext.: 72,2 mm, Filetage: 66 mm
Fournisseur: RIXIUS
Description: Made from clear or amber soda-lime glass.
Fournisseur: BOCHEM
Description: Jar made of stainless steel, with knob lid.
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Polycarbonate, clear.
Fournisseur: BOCHEM
Description: Jar made of stainless steel.
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Fournisseur: BOCHEM
Description: Dressing jar either with flat or high shape, made of aluminium.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: En PC transparent avec bouchon à visser en PP blanc, en PMP transparent avec bouchon à visser en PP blanc, ou en PPCO translucide avec bouchon à visse...
Fournisseur: RIXIUS
Description: These slip lid jars are made of white PP.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: PP, translucent.
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.
promo
Fournisseur: Kautex
Description: Récipient de trempage, PE-HD, avec filetage, Capacité: 1000 ml, Hauteur: 153 mm, Ø ext.: 100 mm, Ø int. col: 67 mm, Filetage: 80 mm
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Jars, made of clear soda-lime glass, straight sided.
promo
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 83
no targeter for Bottom