Imprimer
Viscosimètres rotatifs, Smart
Fournisseur: Fungilab
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Smart
FUNGV211002NEA 4180 EUR
FUNGV211002N FUNGV211001N 645-0083 645-0082 645-0084 FUNGV211003N
Viscosimètres rotatifs, Smart
Viscosimètres Viscosimètres rotatifs
Viscosimètres rotatifs pour des mesures de routine dans des laboratoires spécialisés dans le contrôle qualité, la recherche et le développement.
  • Précision de ±1,0% de la pleine échelle et résolution de 0,1 pour une plage de viscosité inférieure à 10000 cP
  • Fonctions de mesure du temps - durée pour arriver au couple et durée pour l'arrêt avec 10 mémoires de fonctionnement
  • Fonctions AUTO-TEST, AUTO-RANGE
  • Axes AISI 316 en acier inoxydable - repérés et facilement identifiables
  • L'interface USB permet le transfert des données vers un PC sous format Excel® à l'aide du logiciel d'enregistreur de données
L'interface à 6 touches tactiles permet à l'utilisateur de naviguer facilement dans le menu du programme et de décider des éléments à inclure dans l'affichage de l'écran graphique monochrome.
L'affichage inclut la vitesse sélectionnée; l'axe sélectionné; le résultat de viscosité (cP ou cSt); le taux de cisaillement et la contrainte de cisaillement (avec les axes coaxiaux). Les données de température peuvent être également affichées si le capteur PT100 est utilisé. Dix options de langue sont disponibles.
Informations de livraison: fournis avec capteur PT100, des axes standard (quatre pour le modèle L et six pour les modèles R et H), une protection pour le support et l'axe du viscosimètre, une mallette de transport, un câble USB et le logiciel d'enregistreur de données.