Imprimer
Votre recherche pour: Fours tubulaires
9  résultat(s)
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: NABERTHERM GMBH
Description: These compact bench top tube furnaces with integrated controllers can be widely used for a variety of processes. Equipped with a standard C 530 cerami...
Fournisseur: NABERTHERM GMBH
Description: These compact tube furnaces are used when laboratory experiments must be performed horizontally, vertically, or at specific angles. The ability to con...
Fournisseur: NABERTHERM GMBH
Description: These compact tube furnaces with a SiC rod heating and integrated switchgear with controller can be used universally for many processes. They represen...
Fournisseur: CARBOLITE
Description: The vertical split tube furnace range VST (single zone) and TVS (three zone) uses free radiating wire elements embedded within the insulation of the f...
Fournisseur: CARBOLITE
Description: Tube furnaces are used to heat a small sample that features insulation plugs, radiation shields to prevent heat loss and improve uniformity (recommend...
Fournisseur: CARBOLITE
Description: The CTF single zone and TZF three-zone wire wound tube furnaces use a wire element that is wound directly onto a fixed diameter integral ceramic work ...
Fournisseur: CARBOLITE
Description: The modular horizontal tube furnace range GHA (single zone) and GHC (3-zone) uses free radiating wire elements embedded within the insulation of the f...
Fournisseur: CARBOLITE
Description: The horizontal split tube furnace range HST (single zone) and HZS (three zone) uses free radiating wire elements embedded within the insulation of the...
Référence Produit: (CARBPTC1220-230SN)
Fournisseur: CARBOLITE
Description: Tube Furnace, PTC 12/20/150, Temp. max.: 1200 °C, Longueur chauffée: 150 mm, Ø int. tube: 20 mm, Puissance: Max. 1100 W, l×p×h ext.: 311×229×400 mm
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom