Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (7)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Plateaux de déversements
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/27/18989827.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Trier par:
Marques :  SCAT Europe
Description:   Made of HDPE, white or black (electrically conductive). Containers for all purposes.
Référence Produit: (NEWPPAN404)
Marques :  NEW PIG
Description:   Pan, multipurpose, PE, Hauteur: 80 mm
UOM:  1 * 12 Pce
Marques :  USBECK Laborgeräte
Description:   Made of stainless steel.
Référence Produit: (NEWPPAK922)
Marques :  NEW PIG
Description:   This durable, one-piece utility trays contain liquid messes from oily parts and leaky containers.
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  CEMO GMBH
Description:   These small containers and collection trays can be used to carry and store water-polluting substances such as cleaning agents, pesticides, used oil fi...
Référence Produit: (BELAF189050001)
Marques :  Bel-Art
Description:   Made of PP, translucent.
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  TRIONYX
Description:   To place on a bench or on a workbench. Liqiuds and powders accidental leaks stay inside the tray. Edges prevent stored products to tip over. Easy sigh...
Marques :  CLARK SCIENTIFIC
Description:   Polystyrène, blanc.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 11
  1  2  Suivant