Imprimer
Votre recherche pour: Butyromètres
18  résultat(s)
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: GERBER FUNKE DR N.
Description: Selon la méthode de Teichert.
Fournisseur: GERBER FUNKE DR N.
Description: Selon la méthode de pesée de Roeder.
Fournisseur: GERBER FUNKE DR N.
Description: Selon la méthode de pesée de Roeder.
Référence Produit: (614-0119)
Fournisseur: GERBER FUNKE DR N.
Description: Selon la méthode de pesée de Schulz-Kley avec ampoule fermée.
UOM: 1 * 10 Pce
Fournisseur: GERBER FUNKE DR N.
Description: Pour le lait de consommation et le lait caillé, paroi graduée arrière dépolie, tolérance d'erreur 0,025%.
Fournisseur: GERBER FUNKE DR N.
Description: En verre borosilicaté.
Fournisseur: GERBER FUNKE DR N.
Description: Méthode de dosage, pour crème glacée.
Référence Produit: (614-0136)
Fournisseur: GERBER FUNKE DR N.
Description: Permet de déterminer la teneur en matières grasses libres du lait et de la crème.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (614-0100)
Fournisseur: GERBER FUNKE DR N.
Description: Selon la méthode de Siegfeld.
UOM: 1 * 10 Pce
Fournisseur: GERBER FUNKE DR N.
Description: Selon la méthode de dosage de Koehler.
promo
Référence Produit: (614-0133)
Fournisseur: GERBER FUNKE DR N.
Description: Selon la méthode de pesée de Van Gulik.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: GERBER FUNKE DR N.
Description: Selon la méthode de Kehe.
Référence Produit: (614-0134)
Fournisseur: GERBER FUNKE DR N.
Description: Méthode de pesée.
UOM: 1 * 10 Pce
Référence Produit: (614-0132)
Fournisseur: GERBER FUNKE DR N.
Description: Selon la méthode de pesée de Roeder.
UOM: 1 * 10 Pce
Référence Produit: (614-0097)
Fournisseur: GERBER FUNKE DR N.
Description: Selon la méthode de Sichler, avec graduation arrondie.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (614-0135)
Fournisseur: GERBER FUNKE DR N.
Description: Selon la méthode de pesée de Roeder.
UOM: 1 * 10 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom