Imprimer
Votre recherche pour: Flacons en verre
176  résultat(s)
SearchResultCount:"176"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: En verre borosilicaté 3.3, ambré, avec bouchon à visser en PP et bague de déversement.
Fournisseur: VWR Collection
Description: En verre borosilicaté 3.3, avec bouchon à visser en PP et anneau anti-goutte.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Fabriqué à partir de verre borosilicate 3.3 ambré, avec revêtement plastique transparent longue durée. Le revêtement protège le flacon des rayures, de...
Fournisseur: VWR Collection
Description: En verre sodocalcique transparent ou ambré. Idéals pour l'échantillonnage, le stockage et le transport de liquides, ou toute autre application sans co...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Flacons en verre borosilicaté 3.3, transparent.
Fournisseur: VWR Collection
Description: En verre sodocalcique transparent ou ambré. Idéals pour l'échantillonnage et le stockage de poudres ou liquides, ainsi que toute autre application san...
New Product
Fournisseur: LAB3 OWN PRODUCTION
Description: Clear or amber glass with PTFE lined screw cap.
Fournisseur: LAB3 OWN PRODUCTION
Description: Glass, clear or amber.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Flacons en verre borosilicate 3.3, transparents ou ambrés.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Flacon, à col étroit, VWR®, Verre borosilicaté 3.3, Joint rodé standard et bouchon en verre, Round with flat bottom, incolore, Capacité: 25 ml, RN: 12/21, Hauteur: 64 mm, Ø ext.: 36 mm
Fournisseur: VWR Collection
Description: Made from clear borosilicate 3.3 glass, with transparent, long life plastic coating. The coating protects the bottle from scratches, splinters and lea...
Fournisseur: VWR Collection
Description: En verre sodocalcique clair ou ambré. Idéals pour l'échantillonnage, le stockage et le transport de liquides, ou toute autre application sans contrain...
Référence Produit: (548-1980)
Fournisseur: VWR Collection
Description: These round bottom bottles are made up of first class hydrolytic grade.
UOM: 1 * 1.000 Pce
Référence Produit: (8009063.)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Verre, —, Capacité: 500 ml, Filetage: DIN 45, —
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®, bouchon à visser en PP.
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Protection DURAN®, verre Borosilicaté, avec revêtement, transparent 3.3, avec ou sans bouchon à vis.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 176
no targeter for Bottom