Imprimer
Votre recherche pour: Flacons en métal
6  résultat(s)
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Sampling Systems
Description: Stainless steel bottles are ideal for storing and transporting powders and liquids. The high-quality, crevice-free finish makes these containers ideal...
Référence Produit: (215-3262)
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Flacon de laboratoire, sans bouchon à vis, Acier inoxydable, Capacité: 1500 ml
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (215-3263)
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Fabriqué à partir d'acier inoxydable AISI de type 316 L (1.4404) résistant à la corrosion, avec conception hygiénique présentant toutes les coutu...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Sampling Systems
Description: These selection of GL45 stainless bottles are suitable a wide range of laboratory and production applications.
New Product
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Aluminium pur (AL 99,5). Le flacon aluminium est spécialement adapté au stockage, au transport ou à l’expédition de substances et d’échantillons qui d...
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Pure aluminium (material AL 99,5).
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom