Imprimer
Votre recherche pour: Entonnoirs de grande taille
8  résultat(s)
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: NEW PIG
Description: Thick, double-wall polyethylene construction resists UV rays, corrosion and most chemicals.
Référence Produit: (119-0389)
Fournisseur: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Description: Spill control funnel is an eco-friendly, cost-effective way to collect liquids and keep drum tops clean.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (NEWPDRM1125-RD-NPT)
Fournisseur: NEW PIG
Description: Patented Burpless® designs deliver no-splash filling and one-handed access for easy regulatory compliance.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VITLAB
Description: PP ou PEHD, transparent.
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Made of PP, translucent.
Fournisseur: HIRSCHMANN
Description: Ces grands entonnoirs transparents, en PP, conviennent pour le remplissage de grandes quantités de liquide.
Fournisseur: asecos
Description: Drum funnel, PE, without sieve, with Ø 580 mm, and filling capacity 5 l
Référence Produit: (221-1153)
Fournisseur: SEMADENI
Description: Funnels, made of PP, for filling containers with large quantities of liquid or powdered substances quickly.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom