Imprimer
Sodium férédétate
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide éthylènediaminetétraacétique sel de fer(III) et de sodium
280233VEA 105 EUR
280233V
Sodium férédétate
Sodium férédétate
Formule: C₁₀H₁₂FeN₂NaO₈
Poids moléculaire: 367,05 g/mol
Point de fusion: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078215
Numéro CAS: 15708-41-5
EINECS: 239-802-2
Indice Merck: 12,04076
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (EDTA) 66 - 71 %
Assay (calculated as Fe(III)) 12.5 - 14.0 %
Insolubility in water Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.2 %
As (Arsenic) Max. 3 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm