Imprimer
Étalon de contrôle qualité multi-éléments 1 dans acide nitrique dil. ARISTAR® pour ICP-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
456592QEA 308 EUR
456592Q
Étalon de contrôle qualité multi-éléments 1 dans acide nitrique dil. ARISTAR® pour ICP-MS
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
9 éléments en solution dans acide nitrique 2 %
9 éléments 10 mg/l : Be, Bi, Ce, Co, In, Pb, Mg, Ni, U
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Informations de livraison: Livré avec un certificat d'analyse.