Mélange sulfochromique, TECHNICAL
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Solution saturée de chrome (VI) oxyde dans H2SO4 à 95 %
Formule:
CrO₃ Poids moléculaire: 99,99 g/mol |
Numéro CAS:
1333-82-0 EINECS: 215-607-8 UN: 3264 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Identification | Conforme |