Imprimer
Isohexane (mélange d'isomères), EMSURE® pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.04333.9190EA 0 EUR
1.04333.9190 1.04333.2500 1.04333.1000
Isohexane (mélange d'isomères), EMSURE® pour analyses, Supelco®
Isohexane (mélange d'isomères)
Formule: C₆H₁₄
Poids moléculaire: 86,18 g/mol
Point d'ébullition: 60 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –154 °C
Densité: 0,653 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: –33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009406
Numéro CAS: 92112-69-1
EINECS: 295-570-2
UN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119484651-34
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.02 g/l (20 °C)
Molar Mass 86.18 g/mol
Boiling Point 53 - 63 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 160 - 190 hPa (20 °C)
Flash Point -21 °C
Explosion Limit 1.0 - 7.4 %(V)
Density 0.66 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 260 °C
Viscosity kinematic 0.5 mm2/s (20 °C)