Imprimer
Hexacarbonylmolybdène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.00396.0010EA 123 EUR
8.00396.0010 8.00396.9999 8.00396.0025
Hexacarbonylmolybdène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Hexacarbonylmolybdène
Formule: C₆MoO₆
Poids moléculaire: 264 g/mol
Point d'ébullition: 155 °C (1013 hPa)
Densité: 1,96 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003466
Numéro CAS: 13939-06-5
EINECS: 237-713-3
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 147 - 152 °C (decomposition)
Molar Mass 264 g/mol
Boiling Point 156.4 °C
Vapor Pressure 0.13 hPa (20 °C)
Density 1.96 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Molybdenum carbonyl
Hill Formula C6MoO6
Chemical Formula Mo(CO)6