Réactif de Fehling II concentrée pour la détermination qualitative des sucres réducteurs
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Potassium-sodium tartrate en solution alcaline
5 ml de solution A + 5 ml de solution B correspond à environ 0,050 g de glucose anhydre
UN:
1824 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Identification | Conforme |