Acide iodhydrique 55 - 58% ACS
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Iodure d'hydrogène
Suitable for use in methoxyl determinations.
Used as catalyst for the conversion of primary alcohol to alkyl halide.
Attention: Light sensitive liquid.
Formule:
HI Poids moléculaire: 127,91 g/mol Point d'ébullition: 127 °C (1013 hPa) Densité: 1,701 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011347 Numéro CAS: 10034-85-2 EINECS: 233-109-9 UN: 1787 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Assay (Unspecified) | 55.0 - 58.0% |
Residue on Ignition | Max. 0.01% |
Impurity Content, Chloride and Bromide (as Cl) | Max. 0.05% |
Impurity Content, Fe | Max. 0.001% |
Impurity Content, I₂ | Max. 0.75% |
Impurity Content, PO₄ | Max. 0.001% |
Impurity Content, SO₄ | Max. 0.005% |
Trace Metals (as Pb) | Max. 0.001% |