Acide iodhydrique 57%, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Iodure d'hydrogène
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
Formule:
HI Poids moléculaire: 127,91 g/mol Point d'ébullition: 127 °C (1013 hPa) Densité: 1,7 g/cm³ (20 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00011347 Numéro CAS: 10034-85-2 EINECS: 233-109-9 UN: 1787 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -50 °C (External MSDS) |
Boiling Point | 127 °C (1013 hPa) |
Density | 1.70 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1 (13 g/l, H2O, 20 °C) |