Imprimer
Acide iodhydrique 67%, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Iodure d'hydrogène
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.00345.0250EA 454 EUR
1.00345.9999 1.00345.0250
Acide iodhydrique 67%, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Hydriodic acid
Formule: HI
Poids moléculaire: 127,91 g/mol
Point d'ébullition: 127 °C (1013 hPa)
Densité: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011347
Numéro CAS: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN: 1787
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 127 °C (1013 hPa)
Density 1.97 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid