Imprimer
Solution étalon de lithium: 10000 mg/l Li dans acide nitrique dilué (de Li₂CO₃) ARISTAR® étalon pour ICP
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR® ARISTAR®
455594XEA 806 EUR
455594X 455592M
Solution étalon de lithium: 10000 mg/l Li dans acide nitrique dilué (de Li₂CO₃) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de lithium
Li₂CO₃ dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022