Imprimer
Solution étalon de sodium, 1000 mg/L Na dans l'acide nitrique dilué (à partir de Na) étalon ARISTAR® pour chromatographie ionique
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR® ARISTAR®
458232DEA 116 EUR
458232D
Solution étalon de sodium, 1000 mg/L Na dans l'acide nitrique dilué (à partir de Na) étalon ARISTAR® pour chromatographie ionique
Étalons Étalons cationiques Standards de sodium
Na dans H₂O tr.HNO₃.
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Informations de livraison: Livré avec un certificat d'analyse.