Imprimer
Solution étalon de niobium: 10000 mg/l Nb en solution aqueuse avec acide fluorhydrique (max. 1%) (de Nb₂O₅) ARISTAR® étalon pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ARISTAR®
455752KEA 840 EUR
455752K
Solution étalon de niobium: 10000 mg/l Nb en solution aqueuse avec acide fluorhydrique (max. 1%) (de Nb₂O₅) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons de référence Étalons cationiques Standards de niobium
Nb₂O₅ dans H₂O tr. HF
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022