Imprimer
Solution étalon de praséodyme, 10000 mg/L Pr en dil. acide nitrique (de Pr6O11) Norme ARISTAR® pour ICP
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
455852NEA 1020 EUR
455852N
Solution étalon de praséodyme, 10000 mg/L Pr en dil. acide nitrique (de Pr6O11) Norme ARISTAR® pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de praséodyme
Pr₆O₁₁ dans HNO₃ 2 à 5 %.
Conformes aux matériaux de référence standard NIST, fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.