Imprimer
Tétrafluorure de cérium hydraté
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Fluorure de cérium (IV) hydratéCérium (IV) fluorure hydraté
38580.09EA 97.7 EUR
38580.09
Tétrafluorure de cérium hydraté
Tétrafluorure de cérium hydraté
Formule: CeF₄·H₂O
Poids moléculaire: 234,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049422
Numéro CAS: 60627-09-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III