Imprimer
Bleu de méthylène trihydraté, Qualité Réactif
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chlorure de méthylthioninium trihydratéChlorure de 3,7-bis(diméthylamino)phénothiazine-5-ium trihydraté
0722-100GEA 155 EUR
0722-100G
Bleu de méthylène trihydraté, Qualité Réactif
Bleu de méthylène trihydraté
Post-electrophoretic stain for DNA. Less sensitive than Ethidium bromide, but non-intercalating. Also used to stain RNA in bacteriological procedures.
Formule: C₁₆H₁₈ClN₃S·3H₂O
Poids moléculaire: 373,9 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150008
Numéro CAS: 7220-79-3
EINECS: 200-515-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Arsenic <0.0008%
Copper ≤0.03%
Dye Content (Dry Basis) 98 – 103%
Em (661nm, Water) ≥6900
Identification PASS/FAIL
Loss on Drying ≤15.0%
Residue on Ignition ≤1.0%
Zinc ≤0.02%
Colour Index 52015