Imprimer
2-Aminoadénosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Marques : TCI EUROPE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
TCIAA2135-5GEA 99.8 EUR
TCIAA2135-5G TCIAA2135-25G
2-Aminoadénosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Aminoadénosine
Formule: C₁₀H₁₄N₆O₄
Poids moléculaire: 282,26 g/mol
Point de fusion: 252°C
Numéro MDL: MFCD00053556
Numéro CAS: 2096-10-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -36.0 to -44.0 deg (C=1, 0.1mol/L HCl)