3,4,5-Trihydroxybenzoate de dodécyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dodécyle trihydroxy-3,4,5-benzoate
, Gallate de dodécyle
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₁₉H₃₀O₅ Poids moléculaire: 338,44 g/mol Point de fusion: 94…97 °C |
Numéro MDL:
MFCD00002195 Numéro CAS: 1166-52-5 EINECS: 214-620-6 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 94 - 97 °C |
Molar Mass | 338.44 g/mol |