Imprimer
3,4,5-Trihydroxybenzoate d'éthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyle trihydroxy-3,4,5-benzoateGallate d'éthyle
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20597.0100EA 80.1 EUR
8.20597.0100 8.20597.9999
3,4,5-Trihydroxybenzoate d'éthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trihydroxybenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₁₀O₅
Poids moléculaire: 198,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016430
Numéro CAS: 831-61-8
EINECS: 212-608-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 150 - 152 °C
Molar Mass 198.17 g/mol