3,4,5-Trihydroxybenzoate de propyle, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Gallate de propyle
, Propyle trihydroxy-3,4,5-benzoate
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
C₁₀H₁₂O₅ Poids moléculaire: 212,2 g/mol Point d'ébullition: 449 °C (1013 hPa) Point de fusion: 145…148 °C Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002196 Numéro CAS: 121-79-9 EINECS: 204-498-2 Indice Merck: 12,08044 |