Imprimer
2-Méthoxy-4-nitrophénol, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
326828-5GEA 165 EUR
326828-5G
2-Méthoxy-4-nitrophénol, Sigma-Aldrich®
2-Méthoxy-4-nitrophénol
Formule: C₇H₇NO₄
Point de fusion: 103…104 °C
Numéro MDL: MFCD00012143
Numéro CAS: 3251-56-7
EINECS: 221-839-0