2',3',4'-Trihydroxyacétophénone ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₈O₄ Poids moléculaire: 168,15 g/mol Point de fusion: 169…172 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002193 Numéro CAS: 528-21-2 EINECS: 208-430-2 Indice Merck: 12,04360 |