Imprimer
4'-Fluoro-2-hydroxyacétophénone ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A16030.14EA 257 EUR
A16030.14 A16030.06 A16030.22
4'-Fluoro-2-hydroxyacétophénone ≥98%
4'-Fluoro-2-hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₇FO₂
Poids moléculaire: 154,14 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 29…34 °C
Point éclair: 98 °C (208 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143203
Numéro CAS: 1481-27-2